주요 문서
AMBH303C5B82
Ambeed, Inc.
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11H,5-8,12H2
InChI key
CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917483-71-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/917483-71-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)