Iupac Name
2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2F3N2/c6-2-1-11-4(7)12-3(2)5(8,9)10/h1H
InChI key
TXXQDEGSBJJCSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785777-98-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: