주요 문서
AMBH303C5B49
Ambeed, Inc.
Indobufen
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
CHF 295.20
5 G
CHF 763.80
Vendor SKU: PC303516-1G
CHF 295.20
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
1 G
CHF 295.20
5 G
CHF 763.80
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.34
MDL number:
Vendor SKU: PC303516-1G
CHF 295.20
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
2-[4-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C18H17NO3/c1-2-15(18(21)22)12-7-9-14(10-8-12)19-11-13-5-3-4-6-16(13)17(19)20/h3-10,15H,2,11H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
AYDXAULLCROVIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63610-08-2.html
Synonym
2-(4-(1-Oxoisoindolin-2-yl)phenyl)butanoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63610-08-2.html