주요 문서
AMBH303C5ACC
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(12-8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
LNRMNYOWYGXFBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86324-51-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/86324-51-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)