주요 문서
AMBH303C5AC8
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(isopropylsulfonyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromophenyl isopropyl sulfone
Inchi Code
1S/C9H11BrO2S/c1-7(2)13(11,12)9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
XPYUPOJVBBWILU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70399-01-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)