주요 문서
AMBH303C5A75
Ambeed, Inc.
RU 23686 free base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-(4-piperidinyl)-1H-indol-5-yl ether
Inchi Code
1S/C14H18N2O/c1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10/h2-3,8-10,15-16H,4-7H2,1H3
InChI key
KRDQQMGVPDMSNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52157-82-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)