주요 문서
AMBH303C58C4
Ambeed, Inc.
1-Butylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-butylpyridinium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C9H14N.BF4/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;2-1(3,4)5/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;/q+1;-1
InChI key
XLWDQAHXRCBPEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203389-28-0.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)