주요 문서
AMBH303C58B3
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinolin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H,11H2
InChI key
BXGZSRATRICMOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260799-38-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260799-38-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)