주요 문서
AMBH303C56AE
Ambeed, Inc.
2,4-Difluorobenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
InChI key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72482-64-5.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)