주요 문서
AMBH303C5443
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.54
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4-nitro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-4(9)3(8(10)11)1-2-7-5/h1-2,9H
InChI key
UWEVMHYTZHHEJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15128-85-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)