주요 문서
AMBH303C538F
Ambeed, Inc.
4-Guanidino-2-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-{[amino(imino)methyl]amino}-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c1-15-7-4-5(12-9(10)11)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)(H4,10,11,12)
InChI key
GYYCWERYJWNAKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173731-96-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)