주요 문서
AMBH303C5083
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5,6-dimethoxy-3-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5,6-dimethoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-5-4-6(11-2)8(12-3)10-7(5)9/h4H,1-3H3
InChI key
XQHPLQOOHHDFDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64837-91-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)