주요 문서
AMBH303C4FEE
Ambeed, Inc.
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1s,3s,5s,7s)-adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2.2ClH/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9;;/h7-8H,1-6,11-12H2;2*1H
InChI key
JFXXSCYTYFTSNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26562-81-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)