주요 문서
AMBH303C4F68
Ambeed, Inc.
3-TYP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-6(4-8-3-1)7-5-9-11-10-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI key
VYXFEFOIYPNBFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120241-79-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120241-79-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)