주요 문서
AMBH303C4F29
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2
InChI key
JHQONOCFAYZOEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74597-04-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)