주요 문서
AMBH303C4ED7
Ambeed, Inc.
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-ethoxy-3-oxopropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-3-ethoxy-3-oxoalanine
Inchi Code
1S/C10H17NO6/c1-5-16-8(14)6(7(12)13)11-9(15)17-10(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,12,13)
InChI key
JLNKUZUBBRTYOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137401-45-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)