주요 문서
AMBH303C4DCE
Ambeed, Inc.
4-(Bis(4-fluorophenyl)methylene)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[bis(4-fluorophenyl)methylene]piperidine
Inchi Code
1S/C18H17F2N/c19-16-5-1-13(2-6-16)18(15-9-11-21-12-10-15)14-3-7-17(20)8-4-14/h1-8,21H,9-12H2
InChI key
KNNQGZBGAQFPCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58113-36-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58113-36-3.html