주요 문서
AMBH303C4CCF
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-12-10-5-4-9(14-2)7-8(10)3-6-11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChI key
BXFXFKSRPKMJSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/187679-62-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)