주요 문서
AMBH303C4BA7
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)7-5(9)2-4(11)3-6(7)10/h2-3H,11H2,1H3
InChI key
UWPLTCWTTVMXCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191478-99-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)