주요 문서
AMBH303C4B28
Ambeed, Inc.
7-Chloro-3,4-dihydroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-chloro-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
QVPMZULEYMEMKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)