주요 문서
AMBH303C4A64
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-amino-4-chlorophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (3-amino-4-chlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-9(12)5-6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4H,5,11H2,1H3
InChI key
XDJOZRQUCQQBCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59833-69-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)