주요 문서
AMBH303C4A44
Ambeed, Inc.
1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c1-5(12)4-6-7(11(14)15)2-3-8(13)9(6)10/h2-3,13H,4H2,1H3
InChI key
IPRZVDNMKMONNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/649736-31-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)