주요 문서
AMBH303C4A26
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-1-methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-5-3-4-6(13-2)7(9)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI key
RVMCUIFFXJLYHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860734-28-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)