주요 문서
AMBH303C4816
Ambeed, Inc.
(1-Methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(4-6)2-3-5;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
SSAZHJCPZLEHSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260779-19-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)