주요 문서
AMBH303C473D
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
348.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H28N2O4/c1-19(2,3)25-17(22)20(4)16-11-8-12-21(13-16)18(23)24-14-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,16H,8,11-14H2,1-4H3
InChI key
AWSLVKRHDKOLLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1284966-16-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)