주요 문서
AMBH303C4655
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-8-9-3-1-2-6(5)9/h4H,1-3H2
InChI key
ASLSBGAOXZIHHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174790-35-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)