주요 문서
AMBH303C45D3
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4FIN2/c8-5-2-7-4(1-6(5)9)3-10-11-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
IFAYDNUIYXDTJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260384-77-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)