주요 문서
AMBH303C45B8
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
cyclopropyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-7-3-2-6-12-10(7)9(11)8-4-5-8;;/h2-3,6,8-9H,4-5,11H2,1H3;2*1H
InChI key
LPNNLGFAGNVCRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2061979-36-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)