주요 문서
AMBH303C441B
Ambeed, Inc.
Methyl 2,3-dioxoindoline-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2,3-dioxo-7-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c1-15-10(14)6-4-2-3-5-7(6)11-9(13)8(5)12/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChI key
BKMLLFWFPNUDNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103030-10-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)