주요 문서
AMBH2D702D8A
Ambeed, Inc.
4-Oxocyclohexanecarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-oxocyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
SFNKUFOBKQJUEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96184-81-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)