주요 문서
AMBH2D702772
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.89
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-5-3(7)1-9-2-4(5)8/h1-2H
InChI key
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-45-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)