콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

AMBH2D7026D4

Ambeed, Inc.

4-Amino-2-chloro-3-fluorobenzonitrile

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

CAS Number:
Molecular Weight:
170.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.

Iupac Name

4-amino-2-chloro-3-fluorobenzonitrile

Inchi Code

1S/C7H4ClFN2/c8-6-4(3-10)1-2-5(11)7(6)9/h1-2H,11H2

InChI key

XSTLYVVLZCCQOC-UHFFFAOYSA-N

저장 온도

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/757247-99-7.html

픽토그램

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.