주요 문서
AMBH2D7025AD
Ambeed, Inc.
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)12-5-3-11(4-6-12)13(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
UJKUGZAMAKCYKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/784130-66-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/784130-66-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)