주요 문서
AMBH2D701D4C
Ambeed, Inc.
3-Oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-hydroxy-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4N2O3/c8-4-3(5(9)10)1-2-6-7-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
AZNSKHLQNCKBHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
Synonym
3-Hydroxypyridazine-4-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)