주요 문서
AMBH2D701CAA
Ambeed, Inc.
Methyl 3-formyl-1H-indole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-formyl-1H-indole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)8-3-2-4-9-10(8)7(6-13)5-12-9/h2-6,12H,1H3
InChI key
HWQJAOMFBDZMPB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53462-88-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)