주요 문서
AMBH2D701B72
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-4-8-6-2-1-3-9-10(5)6/h1-4H
InChI key
KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18087-73-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18087-73-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)