주요 문서
AMBH2D701179
Ambeed, Inc.
3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,3'-azanediyldipropan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9/h7-9H,1-6H2
InChI key
CXMYWOCYTPKBPP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14002-33-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)