주요 문서
AMBH2D701101
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110919-71-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)