주요 문서
AMBH2D7010E2
Ambeed, Inc.
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(phenylethynyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H10O/c16-12-15-9-5-4-8-14(15)11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12H
InChI key
SDSQNHMKRHPAIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59046-72-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)