주요 문서
AMBH2D701056
Ambeed, Inc.
(6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,3-4,10H2
InChI key
NNUIXLSPFGFNDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67496-29-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67496-29-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)