주요 문서
AMBH2D70104A
Ambeed, Inc.
4,4'-Difluoro-2,2'-bipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4'-difluoro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6F2N2/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H
InChI key
MKQUGHDXOCXHMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189458-67-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)