주요 문서
AMBH2D701025
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-2-phenoxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(2,9(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
ILPUOPPYSQEBNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)