주요 문서
AMBH2D700ED8
Ambeed, Inc.
7-Bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.1
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-7-6-4(1-2-10-7)3-5(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
DTHRRQRNJLZQJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089325-75-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)