주요 문서
AMBH2D700988
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-bromonicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low melting Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53087-78-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)