주요 문서
AMBH2D700928
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.89
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-6-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrIN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI key
KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234111-08-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)