주요 문서
AMBH2D70070F
Ambeed, Inc.
2-Vinylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-vinylaniline
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1,9H2
InChI key
KURPPWHPIYBYBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3867-18-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3867-18-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)