주요 문서
AMBH2D700697
Ambeed, Inc.
4-(Isopropylsulphonyl)benzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(isopropylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4S/c1-7(2)15(13,14)9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI key
IGJLXIUSOMMUIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850567-98-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850567-98-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)