주요 문서
AMBH2D700280
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.97
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3,10-11H,4-5H2
InChI key
MCWPMXPNJVZOTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499769-88-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)