주요 문서
AMBH2D70024F
Ambeed, Inc.
2,3,6-Trimethylquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3,6-trimethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-7-4-5-10-11(6-7)13-9(3)8(2)12-10/h4-6H,1-3H3
InChI key
GQRWKGBOBWHKHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)