주요 문서
AMBH2D6FFB75
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.97
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI key
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/227305-69-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)